Få mere at vide
Metro™ Dækholder til Super Erecta Trådhylder
Artikelnummer. 15946971
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
18,25 x 18,5 x 4 tommer. (46,4 x 47 x 10,16 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15946971 18,25 x 18,5 x 4 tommer. (46,4 x 47 x 10,16 cm) Hver
1 options
Artikelnummer. 15946971 Leverandør Metro™ Leverandørnr. LARCH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    783.00 DKK
    674.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 108.17 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 18-03-2027
Tilbehør til Super Erecta Trådhylde
  • Holder til kassebetræk
  • Rustfri ståltråd
  • 18,25 L x 18,5 W x 4 in. H;
  • 6 lbs.
Tekniske data
Produkttype Cover Holder
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H) 18,25 x 18,5 x 4 tommer. (46,4 x 47 x 10,16 cm)
Til brug med (udstyr) Metro™ Super Erecta™ reolsystem
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 10.16 cm
Længde (engelsk) 18,25 tommer
Længde (metrisk) 46.4 cm
Vægt (engelsk) 6 lb.
Vægt (metrisk) 2.7 kg
Bredde (engelsk) 18,5 tommer
Bredde (metrisk) 47 cm