Få mere at vide
Metro™ Super Erecta™ Kraftig udhængshylde i rustfrit stål
Længde (engelsk):
54 tommer.
60 tommer.
Materiale:
Chrome
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dråbemåtte-design skaber en fastholdelseskant rundt om hele den dybe hylde
- Til brug med Super Erecta™ eller HD Super™ hylder
- Bredde: 12 tommer.
Ordreinfo
Bestil bagstolper, der er højere end forreste stolper, for at rumme denne type hylde.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trådhylde |
| Dimensioner (L x B) | 60 x 12 tommer. |
| Til brug med (udstyr) | HD Super™ |
| Længde (engelsk) | 60 tommer. |
| Længde (metrisk) | 152.4 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.48 cm |
| Materiale | Rustfrit stål |