Få mere at vide
Metro™ Burstativ laboratorievogn, autoklaverbar
Artikelnummer. 15987011
Skift visning
Bredde (metrisk):
45.7 cm
61 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) unitSize
15987011 45.7 cm Hver
15997011 61 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15987011 Leverandør Metro™ Leverandørnr. LC5S1860
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forkonfigurerede burreoler fås i to fodspor.
  • Vognene leveres som standard med svejsede stolper og splitærmer i aluminium
  • Enhederne måler 69 tommer høje (175,3 cm) inklusive hjul
  • Fodspor: 18 x 60 tommer. (45,7 x 152,4 cm) eller 24 x 60 tommer. (61 x 152,4 cm)
Ordreinfo
Hjul skal bestilles separat.
Tekniske data
Produkttype Hjælpevogn
Farve Sølv
Dimensioner (L x B x H) 60 x 18 x 69 tommer. (152,4 x 45,7 x 175,3 cm)
Til brug med (applikation) Høj temperatur, vaskbare applikationer
Højde (engelsk) 69 tommer.
Højde (metrisk) 175.3 cm
Inkluderer 5 autoklavehylder i rustfrit stål med slyngede stolper og splithylster i aluminium
Længde (engelsk) 60 tommer.
Længde (metrisk) 152.4 cm
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 5
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 45.7 cm