Få mere at vide
Metrizoinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metrizoic Acid |
| CAS | 1949-45-7 |
| Molekylær formel | C12H11I3N2O4 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 3-(Acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoic Acid, 3-Acetamido-2,4,6-triiodo-5-(N-methylacetamido)benzoic Acid, 3,5-Diacetamido-N-methyl-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Metrizoate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11I3N2O4/c1-4(18)16-10-7(13)6(12(20)21)8(14)11(9(10)15)17(3)5(2)19/h1-3H3,(H,16,18)(H,20,21) |
| SMIL | CN(C(=O)C)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I |
| IUPAC navn | 3-acetamido-5-[acetyl(methyl)amino]-2,4,6-triiodobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 627.94 |
| Formel vægt | 627.7853 |