missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metrizoinsyre, TRC

Artikelnummer. 30477458
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477458 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477458 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM338935500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metrizoic Acid
CAS 1949-45-7
Molekylær formel C12H11I3N2O4
Mængde 500 mg
Synonym 3-(Acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoic Acid, 3-Acetamido-2,4,6-triiodo-5-(N-methylacetamido)benzoic Acid, 3,5-Diacetamido-N-methyl-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Metrizoate
InChI formel InChI=1S/C12H11I3N2O4/c1-4(18)16-10-7(13)6(12(20)21)8(14)11(9(10)15)17(3)5(2)19/h1-3H3,(H,16,18)(H,20,21)
SMIL CN(C(=O)C)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
IUPAC navn 3-acetamido-5-[acetyl(methyl)amino]-2,4,6-triiodobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 627.94
Formel vægt 627.7853
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.