Få mere at vide
Metrizamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metrizamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22I3N3O8/c1-6(27)22-14-11(19)10(12(20)15(13(14)21)24(3)7(2)28)18(32)23-8(4-25)16(30)17(31)9(29)5-26/h4,8-9,16-17,26,29-31H,5H2,1-3H3,(H,22,27)(H,23,32)/t8-,9+,16+,17+/m0/s1 |
| Formel vægt | 788.8541 |