Få mere at vide
Metrifonate, LoGiCal
Artikelnummer. 30463099
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463099 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463099 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3417.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichlorphon
CAS 52-68-6
Analyt- eller komponentnavne Trichlorphon
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H8 Cl3 O4 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Metrifonate, Dimethyl (RS)-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate, Trichlorfon
InChI formel InChI=1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn 2,2,2-trichloro-1-dimethoxyphosphorylethanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 257.44
Mængde 10 mg
Formel vægt 255.9226 g/mol