Få mere at vide
Cytiva (formerly Pall Lab) Metricel™ Sort membran
Porestørrelse:
0,45 μm
0,8μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Eksklusivt prikgittermønster fremmer eller hæmmer ikke kolonivækst, der er certificeret til brug i Membrane Filter (MF)-teknikken
- Kun til forskning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Oversigt | Bulk med pergamentseparatorer |
| Materiale | PES |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Steril |
| Gitter farve | Hvid |
| Individuelt indpakket | Ja |
| nr. pr. pakke | 200/Pk. |
| Type | Med gitter |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |