Få mere at vide
Cytiva (formerly Pall Lab) Metricel™ Sort membran
Artikelnummer. 17144581
Porestørrelse:
0,45 μm
0,8μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 17144581
Brand: Cytiva (formerly Pall Lab) 66587
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kontrasterende membran til mikrobiologisk analyse. Mørk baggrund giver fremragende kontrast til at tælle uigennemsigtige kolonier i mikrobiologiske laboratorier.
  • Eksklusivt prikgittermønster fremmer eller hæmmer ikke kolonivækst, der er certificeret til brug i Membrane Filter (MF)-teknikken
  • Kun til forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Oversigt Bulk med pergamentseparatorer
Materiale PES
Porestørrelse 0,8μ m
Sterilitet Steril
Gitter farve Hvid
Individuelt indpakket Ja
nr. pr. pakke 200/Pk.
Type Med gitter
Diameter (metrisk) 47 mm