Få mere at vide
Emma Safety Footwear Metriske XD sikkerhedssko
Artikelnummer. 15938621
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15938621
Brand: Emma Safety Footwear MM50756037
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unik mikrofiberoverdel er fuldt vaskbar. Funktioner SmartecAir™ til tørre, friske fødder. Beskyttende tåkappe forhindrer pletter og er smøre- og fedtbestandig. Sålen er udviklet til brug på hårde klinkegulve og andre rengøringsvenlige gulve, som ofte ses i højteknologiske og renrumsmiljøer.
  • S2-Sikkerhedssko til våde arbejdsforhold
  • Mikrofiber konstruktion
  • GripForce™ Easy Twist ydersål
  • ESD certificeret
  • Kromfri foring
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
  • Desinficeret
Tekniske data
Design Metrisk XD
Materiale Mikrofiber
Størrelse 37