Få mere at vide
Emma Safety Footwear Metriske XD sikkerhedssko
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S2-Safety shoe for wet working conditions
- Microfiber construction
- GripForce™ Easy Twist Outsole
- ESD certified
- Chrome-free lining
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
- Sanitized
Tekniske data
Tekniske data
| Design | Metric XD |
| Materiale | Microfiber |
| Størrelse | 45 |