Få mere at vide
Emma Safety Footwear Metriske sikkerhedssko
Artikelnummer. 15928541
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15928541 35 1 par
15938541 36 1 par
15948541 37 1 par
15958541 38 1 par
15968541 39 1 par
15978541 40 1 par
15988541 41 1 par
15998541 42 1 par
15908551 43 1 par
15918551 44 1 par
15928551 45 1 par
15938551 46 1 par
15948551 47 1 par
15958551 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15928541 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM50654035
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unik mikrofiberoverdel er fuldt vaskbar. Funktioner SmartecAir™ til tørre, friske fødder. Beskyttende tåkappe forhindrer pletter og er smøre- og fedtbestandig. Sålen er udviklet til brug på hårde klinkegulve og andre rengøringsvenlige gulve, som ofte ses i højteknologiske og renrumsmiljøer.
  • S2-Sikkerhedssko til våde arbejdsforhold
  • Mikrofiber konstruktion
  • GripForce™ Easy Twist ydersål
  • ESD certificeret
  • Kromfri foring
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Lukketype Elastik
Farve Hvid
Design Metrisk
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Mikrofiber
Størrelse 35
Tå materiale Stål