Få mere at vide
Emma Safety Footwear Metriske sikkerhedssko
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- S2-Sikkerhedssko til våde arbejdsforhold
- Mikrofiber konstruktion
- GripForce™ Easy Twist ydersål
- ESD certificeret
- Kromfri foring
- Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
- Desinficeret
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Lukketype | Elastik |
| Farve | Hvid |
| Design | Metrisk |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 43 |
| Tå materiale | Stål |