missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metribuzin DK, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metribuzin-diketo |
| CAS | 56507-37-0 |
| Molekylær formel | C7 H12 N4 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Amino-6-(1,1-dimethylethyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, 4-Amino-6-tert-butyl-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, 4-Amino-6-tert-butyl-3-hydroxy-1,2,4-triazin-5-one, DK, Diketo-Sencor, Diketometribuzin, Metribuzin DK |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N4O2/c1-7(2,3)4-5(12)11(8)6(13)10-9-4/h8H2,1-3H3,(H,10,13) |
| SMIL | CC(C)(C)C1=NNC(=O)N(N)C1=O |
| IUPAC navn | 4-amino-6-tert-butyl-2H-1,2,4-triazine-3,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.2 |
| Formel vægt | 184.096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?