Få mere at vide
Metribuzin DADK, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metribuzin-desamino-diketo |
| CAS | 52236-30-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H11 N3 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | as-Triazine-3,5(2H,4H)-dione, 6-tert-butyl- (6CI,7CI), 6-(1,1-Dimethylethyl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, 6-tert-Butyl-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, 6-tert-Butyl-as-triazine-3,5(2H,4H)-dione, DADK, Deaminated diketometribuzin, Desaminodiketometribuzin, Metribuzin DADK, Metribuzin-desamino-diketo, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione, 6-(1,1-dimethylethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-7(2,3)4-5(11)8-6(12)10-9-4/h1-3H3,(H2,8,10,11,12) |
| SMIL | CC(C)(C)C1=NNC(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | 6-tert-butyl-2H-1,2,4-triazine-3,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.18 |
| Vis mere |