Få mere at vide
Metribolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metribolone |
| CAS | 965-93-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H24 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (17beta)-17-Hydroxy-17-methyl-estra-4,9,11-trien-3-one, Estra-4,9,11-trien-3-one, 17beta-hydroxy-17-methyl- (7CI,8CI), 17alpha-Methyl-17beta-hydroxyestra-4,9(10),11-trien-3-one, 17alpha-Methyl-17beta-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17alpha-Methyl-3-oxo-4,9,11-estratrien-17beta-ol, 17alpha-Methyltrienolone, 17beta-Hydroxy-17-methylestra-4,9,11-trien-3-one, 3-Oxo-17beta-hydroxy-17-methylestra-4,9,11-triene, 3-Oxo-17beta-hydroxy-17alpha-methylestra-4,9,11-triene, Methyltrienolone, Metribolone, NSC 92858, R 1881, RU 1881, (17β)-17-Hydroxy-17-methyl-estra-4,9,11-trien-3-one, Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-17-methyl- (7CI,8CI), 17α-Methyl-17β-hydroxyestra-4,9(10),11-trien-3-one, 17α-Methyl-17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17α-Methyl-3-oxo-4,9,11-estratrien-17β-ol, 17α-Methyltrienolone, 17β-Hydroxy-17-methylestra-4,9,11-trien-3-one, 3-Oxo-17β-hydroxy-17-methylestra-4,9,11-triene, 3-Oxo-17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-triene |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h7,9,11,16-17,21H,3-6,8,10H2,1-2H3/t16-,17+,18+,19+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C |
| IUPAC navn | (8S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13,17-dimethyl-1,2,6,7,8,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.39 |
| Vis mere |