Få mere at vide
Metoxuron-d6 (N,N-dimethyl-d6), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metoxuron-d6 (N,N-dimethyl-d6) |
| CAS | 2030182-41-1 |
| Molekylær formel | C10 D6 H7 Cl N2 O2 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Urea, N'-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-di(methyl-d3)- (ACI), N'-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea (ACI), 1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-3,3-di(methyl-d3)urea, Metoxuron-d6, Metoxuron-D6 (N,N-dimethyl-D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2O2/c1-13(2)10(14)12-7-4-5-9(15-3)8(11)6-7/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(OC)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.7124 |
| Formel vægt | 234.1042 |