missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metoxadiazone, TRC

Artikelnummer. 30471557
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471557 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33884010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metoxadiazone
CAS 60589-06-2
Molekylær formel C10 H10 N2 O4
Mængde 10 mg
Synonym 5-Methoxy-3-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazolin-2-one, 32861, Elemic, RP 32861, RPJ 168, S 21074
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O4/c1-14-8-6-4-3-5-7(8)12-10(13)16-9(11-12)15-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COC1=NN(C(=O)O1)c2ccccc2OC
IUPAC navn 5-methoxy-3-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 222.197
Formel vægt 222.0641
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.