Få mere at vide
Metoxadiazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metoxadiazone |
| CAS | 60589-06-2 |
| Molekylær formel | C10 H10 N2 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Methoxy-3-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazolin-2-one, 32861, Elemic, RP 32861, RPJ 168, S 21074 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O4/c1-14-8-6-4-3-5-7(8)12-10(13)16-9(11-12)15-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | COC1=NN(C(=O)O1)c2ccccc2OC |
| IUPAC navn | 5-methoxy-3-(2-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.197 |
| Formel vægt | 222.0641 |