Få mere at vide
Metoprolol tartrat, 98+%
Beskrivelse
Metoprololtartrat er en antagonist af β1-AR (β1-adrenoceptor). Det hæmmer spontan produktion af endothelin-1 in vitro.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Metoprolol tartrate is an antagonist of the β1-AR (β1-adrenoceptor). It inhibits spontaneous endothelin-1 production in vitro and displays antihypertensive.
Solubility
Soluble in water (>1000 mg/ml), methanol (>500 mg/ml), chloroform (496 mg/ml), ethanol (31 mg/ml at 25°C), and DMSO (100 mg/ml at 25°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metoprolol tartrate |
| Smeltepunkt | 120°C |
| Farve | White |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,6151 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (>1000mg/ml),methanol (>500mg/ml),chloroform (496mg/ml),ethanol (31mg/ml at 25°C),and DMSO (100mg/ml at 25°C). |
| Formel vægt | 684.82 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Powder |