Få mere at vide
Metoprolol tartrat, 98+%
Artikelnummer. 15444409
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444409 5 g 5g
15454409 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61920.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    739.50 DKK
    595.65 DKK / 5g
    Spare 143.85 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
En beta-adrenerg blokker | CAS: 56392-17-7 | C34H56N2O12 | 684,824 g/mol
Metoprololtartrat er en antagonist af β1-AR (β1-adrenoceptor). Det hæmmer spontan produktion af endothelin-1 in vitro.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Metoprolol-tartrat er en antagonist af β1-AR (β1-adrenoceptor). Det hæmmer spontan produktion af endothelin-1 in vitro og udviser antihypertensiv.
Opløselighed
Opløseligt i vand (>1000 mg/ml), methanol (>500 mg/ml), kloroform (496 mg/ml), ethanol (31 mg/ml ved 25 °C) og DMSO (100 mg/ml ved 25 °C).
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og velventileret sted. Opbevar den væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56392-17-7
Molekylær formel C34H56N2O12
Molekylvægt (g/mol) 684.824
MDL nummer MFCD00056257
InChI nøgle YGULWPYYGQCFMP-NPHUUBOGSA-N
Synonym y-metoprolol +-tartrate, ?-metoprolol +-tartrate, --tartaric acid; bis metoprolol, 1-isopropylamino-3-p-beta-methoxyethyl phenoxy-2-propanol +-tartrate salt, 1-isopropylamino-3-4-2-methoxyethyl phenoxy propan-2-ol 2,3-dihydroxysuccinate 2
PubChem CID 11957594
IUPAC navn (2R,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
SMIL CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metoprolol tartrate
Smeltepunkt 120 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Merck Index 14,6151
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (>1000 mg/ml), methanol (>500 mg/ml), kloroform (496 mg/ml), ethanol (31 mg/ml ved 25 °C) og DMSO (100 mg/ml ved 25 °C).
Formel vægt 684.82
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver