Få mere at vide
Metoprolol.tartrat, 1 mg/ml i ethanol (som fri base), Lipomed
Artikelnummer. 30463636
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463636 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463636 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMMTP1841TA1LE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Metoprolol.tartrat, 1 mg/ml i ethanol (som fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metoprolol Tartrate
CAS 56392-17-7
Analyt- eller komponentnavne Metoprolol Tartrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C15 H25 N O3 . C4 H6 O6
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Metoprolol Tartrate, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (2 R,3 R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1), 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (2 R,3 R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt) (9 CI), 1-(Isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol tartrate, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt), (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate, (±)-Metoprolol tartrate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2 R,3 R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyre; 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 684.81
Mængde 1 ml
Formel vægt 684,3833 g/mol
Vis mere Vis mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.