missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metoprolol Fumarate, TRC

Artikelnummer. 30475206
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475206 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475206 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3409052MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metoprolol Fumarate
CAS 80274-67-5
Molekylær formel 2 C15 H25 N O3 . C4 H4 O4
Mængde 2 mg
Synonym 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt), (±)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), CGP 2175C, Lopressor OROS, Metoprolol fumarate
InChI formel InChI=1S/2C15H25NO3.C4H4O4/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
SMIL COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-but-2-enedioic acid;1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 650.8
Formel vægt 650.3778
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.