missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metoprolol Fumarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metoprolol Fumarate |
| CAS | 80274-67-5 |
| Molekylær formel | 2 C15 H25 N O3 . C4 H4 O4 |
| Mængde | 4 mg |
| Synonym | 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt), (±)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), CGP 2175C, Lopressor OROS, Metoprolol fumarate |
| InChI formel | InChI=1S/2C15H25NO3.C4H4O4/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+ |
| SMIL | COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC navn | (E)-but-2-enedioic acid;1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 650.8 |
| Formel vægt | 650.3778 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?