Få mere at vide
Metoprolol Fumarate, Mikromol™
Artikelnummer. 17972436
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17972436 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17972436 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3401.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Metoprolol Fumarate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metoprolol Fumarate
CAS 80274-67-5
Analyt- eller komponentnavne Metoprolol Fumarate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C15 H25 N O3 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt), CGP 2175C, Lopressor OROS, Metoprolol fumarate, (+/-)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (E)-2-butenedioate (2:1) (salt)
InChI formel InChI=1S/2C15H25NO3.C4H4O4/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
SMIL COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-but-2-enedioic acid;1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 650.8
Mængde 100 mg
Formel vægt 650.3778 g/mol