missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metoprolol Acid, TRC

Artikelnummer. 30006667
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006667 50 mg
17901165 5 mg
17993635 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006667 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33878550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 56392-14-4
Molekylær formel C14 H21 N O4
Molekylvægt (g/mol) 267.32
Synonym 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid, Atenolol Imp. G (EP)
IUPAC navn 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetic acid
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)O)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)
Formel vægt 267.1471
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.