missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metoprolol Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30469665
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469665 100 mg
30464827 250 mg
30465328 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469665 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM338795100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 29112-40-1
Molekylær formel C16 H25 N O4
Molekylvægt (g/mol) 295.37
IUPAC navn ethyl 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetate
SMIL CCOC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metoprolol Acid Ethyl Ester
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H25NO4/c1-4-20-16(19)9-13-5-7-15(8-6-13)21-11-14(18)10-17-12(2)3/h5-8,12,14,17-18H,4,9-11H2,1-3H3
Formel vægt 295.1784
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.