Få mere at vide
Metoprolol Acid-d5 (>90%), TRC
Artikelnummer. 30483255
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30483255 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30483255 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33878710MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metoprolol Acid-d5
CAS 1215404-47-9
Molekylær formel C14H16D5NO4
Mængde 10 mg
Synonym 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy-d5]benzeneacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)/i8D2,9D2,12D
SMIL OC(C([2H])([2H])OC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1)([2H])C([2H])([2H])NC(C)C
IUPAC navn 2-(4-(2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy-1,1,2,3,3-d5)phenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 272.35
Formel vægt 272.18