Få mere at vide
Metoprine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metoprine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10Cl2N4/c1-5-9(10(14)17-11(15)16-5)6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4H,1H3,(H4,14,15,16,17) |
| Formel vægt | 268.0283 |