missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metopimazine, TRC

Artikelnummer. 30475207
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475207 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475207 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3387605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metopimazine
CAS 14008-44-7
Molekylær formel C22 H27 N3 O3 S2
Mængde 5 mg
Synonym 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl]isonipecotamide, 2-Methylsulfonyl-10-[3-(4-carbamoylpiperidino)propyl]phenothiazine, EXP 999, Metopimazine, RP 9965, Vogalene
InChI formel InChI=1S/C22H27N3O3S2/c1-30(27,28)17-7-8-21-19(15-17)25(18-5-2-3-6-20(18)29-21)12-4-11-24-13-9-16(10-14-24)22(23)26/h2-3,5-8,15-16H,4,9-14H2,1H3,(H2,23,26)
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC(CC4)C(=O)N)c2c1
IUPAC navn 1-[3-(2-methylsulfonylphenothiazin-10-yl)propyl]piperidine-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 445.6
Formel vægt 445.1494
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.