missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metopimazine Sulfoxide, TRC

Artikelnummer. 30475561
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475561 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33877025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metopimazine Sulfoxide
CAS 18181-99-2
Molekylær formel C22H27N3O4S2
Mængde 25 mg
Synonym 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide S-Oxide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl]isonipecotamide S-Oxide
InChI formel InChI=1S/C22H27N3O4S2/c1-31(28,29)17-7-8-21-19(15-17)25(18-5-2-3-6-20(18)30(21)27)12-4-11-24-13-9-16(10-14-24)22(23)26/h2-3,5-8,15-16H,4,9-14H2,1H3,(H2,23,26)
SMIL O=C(C1CCN(CC1)CCCN2C3=C(S(C4=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C42)=O)C=CC=C3)N
IUPAC navn 1-(3-(2-(methylsulfonyl)-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl)piperidine-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 461.6
Formel vægt 451.14
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.