Få mere at vide
Metopimazine, Mikromol™
Artikelnummer. 17911366
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17911366 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17911366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1010.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Metopimazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metopimazine
CAS 14008-44-7
Analyt- eller komponentnavne Metopimazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H27 N3 O3 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl]isonipecotamide, 2-Methylsulfonyl-10-[3-(4-carbamoylpiperidino)propyl]phenothiazine, EXP 999, Metopimazine, RP 9965, Vogalene
InChI formel InChI=1S/C22H27N3O3S2/c1-30(27,28)17-7-8-21-19(15-17)25(18-5-2-3-6-20(18)29-21)12-4-11-24-13-9-16(10-14-24)22(23)26/h2-3,5-8,15-16H,4,9-14H2,1H3,(H2,23,26)
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC(CC4)C(=O)N)c2c1
IUPAC navn 1-[3-(2-methylsulfonylphenothiazin-10-yl)propyl]piperidine-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 445.6
Mængde 50 mg
Formel vægt 445.1494 g/mol