missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metomidate Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30480466
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480466 25 mg
30472699 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30480466 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33874525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 35944-74-2
Molekylær formel C13 H14 N2 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 266.72
Synonym 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(α-methylbenzyl)-, methyl ester, hydrochloride (7CI), Metomidate hydrochloride, NSC 168403
IUPAC navn methyl 3-(1-phenylethyl)imidazole-4-carboxylate;hydrochloride
SMIL Cl.COC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metomidate Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O2.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2;/h3-10H,1-2H3;1H
Formel vægt 266.0822
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.