Få mere at vide
Metomidate Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30464098
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464098 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464098 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3173.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metomidate Hydrochloride
CAS 35944-74-2
Analyt- eller komponentnavne Metomidate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H14 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Metomidate hydrochloride, NSC 168403, Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(alpha-methylbenzyl)-, methyl ester, hydrochloride (7CI)
InChI formel InChI=1S/C13H14N2O2.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2;/h3-10H,1-2H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.COC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
IUPAC navn methyl 3-(1-phenylethyl)imidazole-4-carboxylate;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 266.72
Mængde 10 mg
Formel vægt 266.0822 g/mol