missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metolcarb, TRC

Artikelnummer. 30484180
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30484180 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30484180 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3718801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metolcarb
CAS 1129-41-5
Molekylær formel C9 H11 N O2
Mængde 1 g
Synonym Carbamic acid, N-methyl-, 3-methylphenyl ester, Carbamic acid, methyl-, 3-methylphenyl ester (9CI), Carbamic acid, methyl-, m-tolyl ester (8CI), 3-Methylphenyl methylcarbamate, 3-Tolyl methylcarbamate, DRC 3341, MTMC, Metacrate, Metolcarb, NSC 91193, S 1065, Tsumacide, Tsumaunka, m-Cresyl N-methylcarbamate, m-Cresyl methylcarbamate, m-Methylphenyl N-methylcarbamate, m-Methylphenyl methylcarbamate, m-Tolyl methylcarbamate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-7-4-3-5-8(6-7)12-9(11)10-2/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
SMIL CNC(=O)Oc1cccc(C)c1
IUPAC navn (3-methylphenyl) N-methylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Formel vægt 165.079
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.