Få mere at vide
Metolazone, TRC
Artikelnummer. 30133468
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133468 25 mg
30010224 5 mg
30006384 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133468 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33875025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17560-51-9
Molekylær formel C16 H16 Cl N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 365.83
Synonym Metolazone, (2RS)-7-Chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide, 6-Quinazolinesulfonamide, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo- (9CI, ACI), 6-Quinazolinesulfonamide, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-3-o-tolyl- (8CI), 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-6-quinazolinesulfonamide (ACI), 2-Methyl-3-(o-tolyl)-6-sulfamyl-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-4-quinazolinone, 7-Chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2-dihydroquinazoline-6-sulfonamide, Diulo, MeSH ID: D008788, Metazoline, Metenix, Metozalone, Mykrox, Normelan, Oldren, SR 720-22, Xuret, Zaroxolyn
IUPAC navn 7-chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2-dihydroquinazolin-6-sulfonamid
SMIL CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metolazone
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
Formel vægt 365.0601