Få mere at vide
Metolazone, Mikromol™
Artikelnummer. 30050761
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050761 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30050761 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1306.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Metolazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metolazone
CAS 17560-51-9
Analyt- eller komponentnavne Metolazone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H16 Cl N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Metolazone, (2RS)-7-Chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide
InChI formel InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
SMIL CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 7-chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2-dihydroquinazolin-6-sulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 365.83
Mængde 250 mg
Formel vægt 365,0601 g/mol