Få mere at vide
Metolazone, LoGiCal
Artikelnummer. 30457629
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457629 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457629 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1306.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metolazone
CAS 17560-51-9
Analyt- eller komponentnavne Metolazone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H16 Cl N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Metolazone, (2RS)-7-Chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide
InChI formel InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
Løsningstype Fedt
SMIL CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 7-chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2-dihydroquinazolin-6-sulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 365.83
Mængde 10 mg
Formel vægt 365,0601 g/mol