Få mere at vide
Metolazon, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10134624
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
Emballage:
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10134624 100 mg Ravgult glas 100mg
10728705 25 mg Ravgult glas 25mg
10596574 50 mg Ravgult glas 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10134624 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2667100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-03-2027
Metolazon er et antihypertensivt middel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17560-51-9
Molekylær formel C16H16ClN3O3S
Molekylvægt (g/mol) 365.83
MDL nummer MFCD00069304
InChI nøgle AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYNA-N
Synonym metolazone, zaroxolyn, diulo, mykrox, microx, metalozone, metenix, oldren, metolazona, metolazonum
PubChem CID 4170
ChEBI CHEBI:64354
SMIL CC1NC2=CC(Cl)=C(C=C2C(=O)N1C1=CC=CC=C1C)S(N)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metolazone
Smeltepunkt 248 °C
Farve Hvid
Emballage Ravgult glas
Mængde 100 mg
Merck Index 15, 6224
IUPAC navn 7-chlor-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2-dihydroquinazolin-6-sulfonamid
Formel vægt 365.8
Fysisk form Pulver eller fast form