missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metolachlor, TRC

Artikelnummer. 30480918
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480918 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480918 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM338700100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metolachlor
CAS 51218-45-2
Molekylær formel C15 H22 Cl N O2
Mængde 100 mg
Synonym 2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide, CGA 24705, Codal, Dual, Dual 720EC, Dual 960 EC, Dual II, Dual Magnum, Dual Triple, Jindual, Metetilachlor, Metoken, Metolachlor, N-(1-Methyl-2-methoxyethyl)-N-chloroacetyl-2-ethyl-6-methylaniline, Pennant, Yibingjiacaoan
InChI formel InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3
SMIL CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CCl
IUPAC navn 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(1-methoxypropan-2-yl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 283.79
Formel vægt 283.1339
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.