Få mere at vide
Metolachlor oxanilic acid (OA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318144
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318144 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318144 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15171200AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metolachlor oxanilic acid (OA)
CAS 152019-73-3
Analyt- eller komponentnavne Metolachlor oxanilic acid (OA)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H21 N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H21NO4/c1-5-12-8-6-7-10(2)13(12)16(11(3)9-20-4)14(17)15(18)19/h6-8,11H,5,9H2,1-4H3,(H,18,19)
SMIL CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)C(=O)O
IUPAC navn 2-[2-ethyl-N-(1-methoxypropan-2-yl)-6-methylanilino]-2-oxoacetic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 279.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 279.1471 g/mol