Få mere at vide
Metolachlor OA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metolachlor oxanilic acid (OA) |
| CAS | 152019-73-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H21 N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Metolachlor Oxanilic Acid (OA), Acetic acid, [(2-ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]oxo- (9CI), 2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]-2-oxoacetic acid, CGA 51202, Metolachlor OA, Metolachlor OXA, Metolachlor oxanilic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-5-12-8-6-7-10(2)13(12)16(11(3)9-20-4)14(17)15(18)19/h6-8,11H,5,9H2,1-4H3,(H,18,19) |
| SMIL | CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[2-ethyl-N-(1-methoxypropan-2-yl)-6-methylanilino]-2-oxoacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.33 |
| Vis mere |