missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metolachlor OA, TRC

Artikelnummer. 30478925
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478925 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478925 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33870510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metolachlor oxanilic acid (OA)
CAS 152019-73-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H21 N O4
Mængde 10 mg
Synonym Metolachlor Oxanilic Acid (OA), Acetic acid, [(2-ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]oxo- (9CI), 2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]-2-oxoacetic acid, CGA 51202, Metolachlor OA, Metolachlor OXA, Metolachlor oxanilic acid
InChI formel InChI=1S/C15H21NO4/c1-5-12-8-6-7-10(2)13(12)16(11(3)9-20-4)14(17)15(18)19/h6-8,11H,5,9H2,1-4H3,(H,18,19)
SMIL CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)C(=O)O
IUPAC navn 2-[2-ethyl-N-(1-methoxypropan-2-yl)-6-methylanilino]-2-oxoacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 279.33
Formel vægt 279.1471
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.