Få mere at vide
Metolachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| CAS | 947601-85-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H22 N O5 S . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO5S.Na/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)16(12(3)9-21-4)14(17)10-22(18,19)20;/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CS(=O)(=O)[O-] |
| Vis mere |