missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metolachlor ESA Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO5S.Na/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)16(12(3)9-21-4)14(17)10-22(18,19)20;/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 351.1116 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?