Få mere at vide
Metolachlor D6 (propyl D6), Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metolachlor D6 (propyl D6) |
| CAS | 1219803-97-0 |
| Molekylær formel | C15 2H6 H16 Cl N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Metolachlor D6 (propyl D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3/i3D3,10D2,12D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1CC)C([2H])([2H])OC |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-methoxypropan-2-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.83 |
| Formel vægt | 289.1716 g/mol |