Få mere at vide
Metolachlor-d11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metolachlor-d11 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D,7D,8D |
| Formel vægt | 294.203 |