Få mere at vide
Metofoline, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metofoline |
| CAS | 2154-02-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metofoline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H24 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Isoquinoline, 1-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, Isoquinoline, 1-(p-chlorophenethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 1-(p-Chlorophenethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisoquinoline, 1-(p-Chlorophenethyl)-2-methyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1-(p-Chlorophenethyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, ARC 1-K-1, ARC I-K 1, Methopholine, Metofoline, Metopholine, NSC 169889, Ro 4-1778, Versidyne |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24ClNO2/c1-22-11-10-15-12-19(23-2)20(24-3)13-17(15)18(22)9-6-14-4-7-16(21)8-5-14/h4-5,7-8,12-13,18H,6,9-11H2,1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1cc2CCN(C)C(CCc3ccc(Cl)cc3)c2cc1OC |
| Vis mere |