Få mere at vide
Metofluthrin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315197
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315197 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315197 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15167000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metofluthrin
CAS 240494-70-6
Analyt- eller komponentnavne Metofluthrin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H20 F4 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C18H20F4O3/c1-5-6-11-12(18(11,2)3)17(23)25-8-10-15(21)13(19)9(7-24-4)14(20)16(10)22/h5-6,11-12H,7-8H2,1-4H3
SMIL COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)C2C(C=CC)C2(C)C)c(F)c1F
IUPAC navn [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-prop-1-enylcyclopropane-1-carboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 360.34
Mængde 1 ml
Formel vægt 360.1349 g/mol