Få mere at vide
Metofluthrin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metofluthrin |
| CAS | 240494-70-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metofluthrin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H20 F4 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20F4O3/c1-5-6-11-12(18(11,2)3)17(23)25-8-10-15(21)13(19)9(7-24-4)14(20)16(10)22/h5-6,11-12H,7-8H2,1-4H3 |
| SMIL | COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)C2C(C=CC)C2(C)C)c(F)c1F |
| IUPAC navn | [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-prop-1-enylcyclopropane-1-carboxylate |
| Vis mere |