Få mere at vide
Metofenazate Fumarate, TRC
Artikelnummer. 30477429
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30477429 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30477429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2258052.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metofenazate Fumarate
CAS 522-23-6
Molekylær formel C31H36ClN3O5S • xC4H4O4
Mængde 2.5 g
Synonym 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 2-[4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazinyl]ethyl Ester Fumarate, 2-[4-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazinyl]ethyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Methophenazine Fumarate
InChI formel InChI=1S/C31H36ClN3O5S.2C4H4O4/c1-37-26-19-22(20-27(38-2)30(26)39-3)31(36)40-18-17-34-15-13-33(14-16-34)11-6-12-35-24-7-4-5-8-28(24)41-29-10-9-23(32)21-25(29)35;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,19-21H,6,11-18H2,1-3H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1+
SMIL OC(/C=C/C(O)=O)=O.ClC1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2CCCN4CCN(CCOC(C5=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C5)=O)CC4
Molekylvægt (g/mol) 598.1511607